Learn More
Thermo Scientific Sterilin X100 rubber washer 30.0 x 4.8mm
Marca:  Thermo Scientific Sterilin PKRD0300048
X100 rubber washer 30.0 x 4.8mm
Codice prodotto. 12832893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    243.00€ / pezzi 100
    Risparmia 88.00€
    26% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-04-2026