Learn More
Epredia X1000 Round Coverslip dia. 22mm #1 (0.13-0.16mm) .
Marca:  Epredia CB00220RA120MNZ0
81.31 EUR valido fino al 2025-12-20
Usa il codice promo "24125" per avere il tuo prezzo promozionale.
X1000 Round Coverslip dia. 22mm #1 (0.13-0.16mm) .
Codice prodotto. 10015871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.50€
    81.32€ / pezzi 1000
    Risparmia 5.18€
    5% Sconto