Learn More
Labtainer X20 20L Aegis 5-14 Labtainer 3 port AQG standard
GREENER_CHOICE
Marca:  Labtainer SUT00088.04
616.34 EUR valido fino al 2026-01-16
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "24103" per avere il tuo prezzo promozionale.
X20 20L Aegis 5-14 Labtainer 3 port AQG standard
Codice prodotto. 18092793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4645.00€
    3976.39€ / pezzi 20
    Risparmia 668.61€
    14% Sconto