Learn More
Nalgene Critical Environmental Amber jug with closure 4L
Marca:  Nalgene Critical Environmental 111-04A/C-TOC
Amber jug with closure 4L
Codice prodotto. 15518379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    301.00€ / Pezzo
    Risparmia 20.00€
    6% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-01-2026