Learn More
Tork Tork Panno ultraresistente per pulizia
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Rimuovi facilmente le macchie ostinate di olio, grasso e acqua negli ambienti industriali, grazie ai nostri panni per pulizie professionali
- Risparmia sul tuo budget sostituendo i costosi asciugamani a noleggio con i panni per pulizia Tork, adatti anche a un uso ripetuto
- Ultraresistenti e pensati appositamente per gli ambienti industriali, proteggono le mani dal calore e dai frammenti metallici
- Contieni i costi e migliora la sostenibilità: la tecnologia Tork exelCLEAN™ consente di ridurre l’uso dei solventi fino al 40%
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.34 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 41.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.98 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.5 cm |
| Colore | White |
| Quantità confezione | 480 Sheets |
| Strato | 1-ply |
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Share a Content Correction