Learn More
inplusDESIGN Ampoule Opener
Codice prodotto. 16661792
Encompass_Preferred
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 mL Break-Open Ampoules
2 mL Break-Open Ampoules
20 mL Break-Open Ampoules
5 mL Break-Open Ampoules
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 16661792
Marca: inplusDESIGN PZN9071214
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
inplusDESIGN Ampoule Opener for extremely easy and fast opening of glass ampoules. As easy as pressing a button, without contact to the ampoule which minimizes any risk of injury.
  • The Intelligent Ampoule Opener stands for a unique, playful principle
  • The ampoule is not being touched when opening, but opened comfortably, easily, and safely
  • Extremely high comfort: Opening of glass ampoules as easy as pressing a button
  • Full safety: Full protection against any injuries as the ampoule is not even touched when opened
  • Trust: Eliminates natural fear of holding and breaking glass
  • Fun - Which is absolutely unique: The Intelligent Ampoule Opener is very enjoyable and even encourages users to open ampoules, which they confirm again and again
  • Sterilizability: Designed for multiple uses. Autoclaving or treatment with ethylene oxide is recommended for any sterilization of the ampoule openers that may be necessary. Autoclaving at maximum temperature of 121°C ensures that the mechanical properties are maintained for a maximum of 20 cycles
Specifica
Colore Green
Product Type Ampule Opener
Dimensioni (L x P x A) 16 x 21 x 63 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Break-Open Ampoules According to DIN ISO Norm 9187
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 mL Break-Open Ampoules
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.