Learn More
Arcis Sample Prep Kit
Codice prodotto. 15745703
Click to view available options
Include:
Lysis and buffer
Dimensione della confezione:
50 confezioni
Codice prodotto. 15745703
Marca: Techne 1320452
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Arcis Sample Prep Kit facilitates rapid DNA and RNA extraction in under 3 minutes
  • Rapid DNA/RNA extraction (less than 3 minutes)
  • Suitable for 50 reactions
  • No instrumentation required
  • Simple, stable process without heating, cooling, spin, or wash steps
  • Two-step, two-tube protocol (lysis and buffer)
  • DNA stable for 2 weeks
  • Extract is suitable for use in PCR and qPCR reactions using standard and fast cycling protocols
  • Shipped and stored at ambient temperature
Specifica
Tipo DNA/RNA Extraction Kit
Capacità Two-tube System (Lysis and Buffer)
Include Lysis and buffer