Learn More
Xanthydrol, TRC
Codice prodotto. 30451246
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
Codice prodotto. 30451246
Marca: Toronto Research Chemicals TRCX7436502.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthydrol
CAS 90-46-0
Formula molecolare C13 H10 O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038
InChI Formula InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
SMILES OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC Name 9H-xanthen-9-ol
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Peso formulazione 198.0681