Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler Syringes
Codice prodotto. 15219263
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
50 μL
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.63 mm
0.71 mm
Materiale:
Metal (Plunger)
PTFE (Plunger)
PTFE-tipped (Plunger)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15219263
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 2926210
Allows adding of internal standards without cross contamination
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Available as all-metal or PTFE-tipped plunger
Specifica
Materiale Metal (Plunger)
Descrizione Autosampler Syringe
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 56 mm
Stile del punto dell'ago Cone