Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Syringe for GC
Codice prodotto. p-7114381
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
1 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
0.15 mm
0.32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15229273
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 2928610
The knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe gives outstanding performance and superior quality.
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
Specifica
Descrizione CTC PAL-XT Syringe
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) For gas chromatography, liquid handling
Volume (sistema metrico) 250 μL
Stile del punto dell'ago Cone