Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Syringe for LC
Codice prodotto. p-7114382
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
0.17 mm
0.375 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15279273
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 2928830
The knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe gives outstanding performance and superior quality
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
Specifica
Descrizione CTC PAL-XT Syringe for LC
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.375 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.375 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.71 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Da utilizzare con (applicazione) For liquid handling and LC
Product Type LC Tip
Volume (sistema metrico) 1 mL
Stile del punto dell'ago LC