Learn More
Cytiva XK Column Superose™ 4 Fast Flow
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
16 mm
Descrizione
- Developed specifically to meet the high throughput demands of industrial process separations
- Enables the rapid processing of large volumes which makes these resins an excellent choice for use at process-scale
- Rigidity permits high flow rates which provides good resolution in a minimal amount of time
- Low non-specific interactions and excellent recoveries
- Meets industrial demands with security of supply in addition to comprehensive technical and regulatory support
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 90 μm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stand-Alone Pump Chromatography Systems |
| Volume letto | 76 to 130 mL |
| Product Type | Superose Pre-packed Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion Exchange Chromatography |
| Altezza (sistema metrico) | 380 to 650 mm |
| Pressione max | 5 bar (72.5 psi) |
| Intervallo di pH | 2 to 12 |
| Include | 1 Adaptor |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sepharose 4 Fast Flow, XK 16/70
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol