Learn More
Tocris Bioscience™ XL 184
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
XL 184 is a potent VEGFR inhibitor (IC50 = 0.035 nM); also inhibits c-Met, KIT, RET, FLT4, AXL, FLT3, FLT1 and Tie2 (IC50 values are 1.3, 4.6, 5.2, 6, 7, 11.3, 12 and 14.3 nM, respectively). Induces intratumoral hypoxia and apoptosis. Reduces tumor invasion and metastasis in vivo. Antiangiogenic.
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 mg |
| Product Type | XL 184 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 501.51 |
| Inibitori | XL 184 |
For Research Use Only