Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Multichannel Trade-In Pipette
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Numero di canali:
8
12
Colore:
Green
Medium Gray
Orange
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.005 to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle, Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Specifica
Specifica
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Green |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | CombiTip |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Plastic |
| Numero di canali | 12 |
| Programmabilità | Step-based |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |