Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 to 1200 μL
Da 0.5 a 10 μl
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1200 μl
Numero di canali:
8
12
Colore:
Arancione
Giallo
Green
Grigio
Verde
Incrementi:
0.01 μl
0.1 μl
0.2 μl
1 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Pipette elettroniche monocanale, a 8 e 12 canali, progettate per aspirare ed erogare volumi di liquido da 0.5μ°l a 10°ml
- Concetto operativo intuitivo e design ergonomico
- Nove diverse impostazioni della lingua: Cinese, francese, giapponese, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco
- Agitatore basculante multiuso
- Quadrante di selezione
- Espulsore innovativo
- Angolo di visualizzazione ergonomico
- Comoda impugnatura
- Potente batteria ricaricabile
- Concetto di ricarica flessibile
- Cono a molla (eccetto i formati da 5 e 10°ml)
- Regolazione secondo le condizioni esterne (altitudine, liquidi molto densi o fattori simili)
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±5% a ±0.05 μl/1 μl, ±3% a ±0.15 μl/5 μl, ±2% a ±0.2 μl/10< |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Punte compatibili | Puntale da 20 μl |
| Colore | Grigio |
| Da utilizzare con | epT.I.P.S. Pipette Tip (20 μL) |
| Modello | Micro |
| Numero di canali | 12 |
| Product Line | Xplorer |
| Tipo | Electronic Pipette |
| Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 10 μl |
| Vedi altri risultati |