Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
1090.00€ - 1275.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10763957
|
Eppendorf™
4861000104 |
Grigio | Da 0.5 a 10 μl | 8 | 0.01 μl |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10655535
|
Eppendorf™
4861000112 |
Grigio | Da 0.5 a 10 μl | 12 | 0.01 μl |
1275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10586095
|
Eppendorf™
4861000120 |
Giallo | Da 5 a 100 μl | 8 | 0.1 μl |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10044384
|
Eppendorf™
4861000139 |
Giallo | Da 5 a 100 μl | 12 | 0.1 μl |
1275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10439734
|
Eppendorf™
4861000147 |
Arancione | Da 15 a 300 μl | 8 | 0.2 μl |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10665535
|
Eppendorf™
4861000155 |
Arancione | Da 15 a 300 μl | 12 | 0.2 μl |
1275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10645535
|
Eppendorf™
4861000163 |
Verde | Da 50 a 1200 μl | 8 | 1 μl |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12690905
|
Eppendorf™
4861000171 |
Green | 50 to 1200 μL | 12 | 1 μL |
1275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle
- Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Specifica
Xplorer | |
Electronic Pipette |