Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR Ultra MicroBalance
Codice prodotto. p-6915000 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
XPR2U
XPR6U
Capacità:
2.1 g
6.1 g
Tempo di stabilizzazione:
<10 sec.
<15 sec.
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 15909327
Marca: METTLER TOLEDO™ 30279196
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Excellence XPR Ultra Microbalances have a seven decimal place readability and outstanding repeatability to ensure highly accurate results with each use. Easily clean the removable automatic draft shield and weigh pan to eliminate contamination.
METTLER TOLEDO XPR Ultra Microbalances deliver highly accurate results with each use - models include the XPR6U, XPR2U and XPR10U. The two terminal design allows the main display to be placed anywhere for convenience or away from the balance for protection, while the SmartView display sits above the weigh pan for quick access. Easily clean the removable automatic draft shield and weigh pan to eliminate contamination.
  • Balance Type: Excellence XPR Ultra Microbalances
  • Readability: 0.1 μg readability (7-Place Balance)
  • Documentation Type: Printing, Basic Electronic Documentation, Automatic Documentation (21 CFR Part 11 Compliant)
  • Display: Two displays- The Main and SmartView Terminals
Key Features:
  • Automatic draft shield
  • LabX compatibility
  • User management
  • Password protection
  • Easy to clean balance features
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2.1 g
Leggibilità 0.0001 mg
Linearità 0.001 mg
Peso campione min. 0.03 mg
Modello XPR2U
Tempo di stabilizzazione <10 sec.
Tipo Ultra Micro Balance
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 0.6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 16 mm