Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 Coverall with BlueTaped Seams
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30058398
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 30058398
Marca: Chemsplash 2590.300.004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
The Xtreme SMS 50 Coverall with Taped Seams is made from breathable 50gsm SMS fabric.
Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall
  • 50GSM Breathable SMS Fabric
  • Fully Taped Seams
  • Elasticated 3 Pce Hood
  • Elasticated Cuffs & Ankles
  • Two Way Zip With Adhesive Zip Flap
  • Silicone and Latex Free
  • PFAS Free
  • Comes without the chest label
Description: The Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall with Taped Seams is made from breathable 50gsm SMS fabric, compliant to Cat III Type 5 and 6. It offers a robust and strong barrier to dry hazards and is especially suitable for prolonged periods of use due to its breathable properties. All seams are bound.
Specifica
Product Type Hooded Coveralls
Size Small
Sesso Unisex
Materiale SMS Fabric
Colore Blue
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Hooded
Hood Type 3-panel
Tipo di chiusura Ties
Tipo di giuntura Taped
Sterilità Non-sterile
Resistenza Particle
Senza lattice Yes
N. di tasche None