Learn More
Grant Instruments™ Bagni a ultrasuoni digitali serie XUB
Codice prodotto. 11440998
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4.5 L
9.5 L
12.5 L
17.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11440998
Marca: Grant Instruments™ XUB5
The XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments. Incorporating Frequency LEAP technology to ensure uniform levels of ultrasonic activity throughout the fluid, these baths offer high performance giving an accurate and precise ultrasonic process.
  • Adjustable speed control from 500 to 3000 rpm
  • Handles up to 32 tubes in three different sizes/combinations
  • Additional VP-1 flat head for single tube mixing supplied with unit
  • Rubber suction pads hold tight to the work surface and prevent the unit from walking - they also absorb vibration and prevent its transmission to the workbench
  • Easy to operate - select either Continuous or Touch operation and turn the knob to adjust the speed
  • The 32-socket universal platform for three tubes sizes (16 x 1.5mL, 8 x 0.5mL, 8 x 0.2mL) and a tip for mixing individual tubes up to 15mL
  • Operating temperature range: + 4°C to 40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Display LED
Temporizzatore 0 to 99 min.
Frequenza 32 to 38 kHz
Tensione 230 V
Capacità (sistema metrico) 4.5 L
Profondità (sistema metrico) 200 mm
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Ambient +5°C to 70°C
Frequenza operativa 32 to 38 kHz
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Grant M2 ultrasonic solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID