Learn More
UVP XX-Series UV Bench Lamp Replacement Tubes
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
254 nm
302 nm
Wattage:
15 W
20 W
40 W
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Model XX-15 bench lamp
Model XX-20 bench lamp
Model XX-40S bench lamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Disponibili diverse lunghezze d'onda, watt e dimensioni dell'armatura
- Le lampade includono fori su ciascuna estremità dell'armatura per il fissaggio e il montaggio della lampada
- Le lampade sono realizzate con un alloggiamento in alluminio di lunga durata e finiture in vernice a polvere antigraffio
- Le lampade a onda corta possono essere utilizzate in posizione rivolta verso l'alto per la purificazione dell'aria o in posizione rivolta verso il basso per la decontaminazione delle superfici di lavoro
- 254°nm di UV possono uccidere fino al 99% di organismi fra batteri, lieviti, muffe, spore, germi e virus
- I raggi UV a onda corta (254°nm) rappresentano uno strumento affidabile ed efficiente per applicazioni di decontaminazione in ospedali, laboratori, aziende farmaceutiche e cliniche
- L'intensità dei raggi UV può essere aumentata avvicinando la lampada all'oggetto sterilizzato
- Lampade XX-15: 19.75 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (502 x 152 x 108°mm), peso: 5°libbre (2.3°kg)
- Lampade XX-20: 24 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (610 x 152 x 108°mm), peso: 10°libbre (4.5°kg)
- Lampade XX-40: 49.6 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (1260 x 152 x 108°mm), peso: 20°libbre (9.0°kg)
Specifica
Specifica
| Wattage | 15 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Descrizione | Replacement UV tube for XX-Series benchtop lamp |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sterilization and sanitation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model XX-15 bench lamp |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17.12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 434.84 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Product Type | Replacement UV Tube |