Learn More
Xylazine-d6, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15917412 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 15917412
Marca: Honeywell Fluka R102110MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 1228182-53-3
Forma fisica Solid
Formula molecolare C12D6H10N2S
Numero MDL MFCD16652564
Industry Type Tranquilizer
Molecular Weight (g/mol) 226.37
Quantità 10 mg
Grado Analytical Standard