Learn More
Xylene Cyanol, pure
Codice prodotto. p-212312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
50g
5g
Codice prodotto. 10463931
Marca: Thermo Scientific Acros 422690050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 4463-44-9 | C25H28N2NaO7S2 | 555.616 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4463-44-9
Formula molecolare C25H28N2NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 555.616
Numero MDL MFCD00019481
InChI Key JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 43535, Cyanol FF
PubChem CID 131854036
IUPAC Name 4-[[4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-(4-ethylimino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-6-hydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;sodium
SMILES CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Xylene cyanol
Nota nome 85%
Contenuto di colorante 80% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 554.61
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Colore Blue to Red
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylene cyanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.