Learn More
Xylene Cyanole FF (Bluish-Green Powder/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Descrizione
This dye is used in electrophoretic applications to mark the migration position of nucleic acid fragments.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Xylene Cyanole FF |
| Punto di fusione | 295°C |
| CAS | 2650-17-1 |
| Formula molecolare | C25H27N2NaO6S2 |
| Numero MDL | MFCD00019481 |
| InChI Key | VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M |
| SMILES | [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O |
| IUPAC Name | sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 538.61 |
| Lambda max | 612 to 616nm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Xylene cyanol FF
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.