Learn More
Xylenes, contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558624 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15558624
Marca: Avantor J.T.Baker 949003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Microelectronic Use
Identificatori chimici
CAS 1330-20-7
Formula molecolare C6H4(CH3)2
Specifica
Materiale o nome chimico Xylenes
Nota nome Contains ethylbenzene
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità 29.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.86kg
Peso formulazione 106.17
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.