Learn More
Xylenes, extra pure, mixture of isomers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Xylenes |
| Punto di fusione | -34.0°C |
| Colore | Yellow to Beige |
| Acidità | 0.0003 meq/g max. |
| Densità | 0.8650g/mL |
| Punti di ebollizione | 136.0°C to 140.0°C |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 23°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Powder |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Xylenes
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P331-NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene