Learn More
Xylenes, extra pure, mixture of isomers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Xylenes |
| Punto di fusione | -34.0°C |
| Colore | Yellow to Beige |
| Acidità | 0.0003 meq/g max. |
| Densità | 0.8650g/mL |
| Punti di ebollizione | 136.0°C to 140.0°C |
| Quantità | 10 L |
| Punto d'infiammabilità | 23°C |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Forma fisica | Powder |
| Vedi altri risultati |