Learn More
Xylenes , Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Xylenes |
| CAS | 1330-20-7 |
| Quantità | 4 L |
| Imballaggio | Vetro |
| Formula molecolare | C6H4(CH3)2 |
| Peso formulazione | 106.17 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.