Learn More
Y-25130 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18792754
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18792754
Marca: Tocris Bioscience 0380/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Potent and selective 5-HT3 antagonist
A selective and potent 5-HT3 antagonist (Ki = 2.9 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123040-16-4
Formula molecolare C17H21Cl2N3O3
Molecular Weight (g/mol) 386.273
InChI Key DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azasetron hydrochloride, azasetron hcl, serotone, y-25130 hydrochloride, c17h20cln3o3.hcl, azasetron hydrochloride jan, 2h-1,4-benzoxazine-8-carboxamide, 3,4-dihydro-n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-6-chloro-4-methyl-3-oxo-, monohydrochloride, 2h-1,4-benzoxazine-8-carboxamide, n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-, monohydrochloride
PubChem CID 115000
IUPAC Name N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazine-8-carboxamide;hydrochloride
SMILES CN1C(=O)COC2=C1C=C(C=C2C(=O)NC3CN4CCC3CC4)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Y-25130 hydrochloride
Quantità 50 mg
Peso formulazione 386.28
Percent Purity >99%