missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL Y Connector
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
7.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Autoclavable.
- Dimensions are shown asboth nominal and exact as elasticity of hoses will influence the choice of size.
- Use hoses selector Art.1759 to determine ''grip''. This will then give equivalent crest dimension for the particular connector concerned.
- TESTED ACCORDING TO REACH REGULATION 1907/2006 ANNEX XVII.
- MATERIAL: PP
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.6 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47/0.51/0.55 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12, 13, 14 mm |
| Colore | White |
| Product Type | Y-Connector |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto