Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Codice prodotto. p-7082349
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
Codice prodotto. 15445459
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63195.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages | CAS: 37340-57-1
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37340-57-1
Sinonimo Lyticase; Zymolyase 20T
Specifica
Colore Off-white
Product Type Cell Lysis Enzyme
Content And Storage 2°C to 8°C
Forma Lyophilized
Da utilizzare con (applicazione) Hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages
Quantità 250 mg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.