Learn More
Tenak™ Yellow Cardboard Cryobox
Codice prodotto. 15230614 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 36
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
15230614 136 x 136 x 130 mm pezzi 36
15290524 133 x 133 x 130 mm pezzi 36
15240594 136 x 136 x 32 mm pezzi 36
15290594 136 x 136 x 50 mm pezzi 36
15260524 133 x 133 x 75 mm pezzi 36
15240604 136 x 136 x 75 mm pezzi 36
15200544 133 x 133 x 100 mm pezzi 36
15280604 136 x 136 x 100 mm pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15230614 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE22564
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
  • Constructed of fibreboard/cardboard
  • Water-repellent for longer durability
  • Can be used with a large range of grid dividers
Specifica
Colore Yellow
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Dimensioni (L x P x A) 136 x 136 x 130 mm