Learn More
Tenak™ Yellow Cardboard Cryobox
Codice prodotto. 15290524 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Codice prodotto. 15290524
Marca: Tenak™ TE22088
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
  • Constructed of fibreboard/cardboard
  • Water-repellent for longer durability
  • Can be used with a large range of grid dividers
Specifica
Colore Yellow
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Cryo Box
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 130 mm