Learn More
PEPperCHIP™ Yellow Fever Virus Proteome Microarray
Codice prodotto. 16387768
Click to view available options
:
Quantity: 1 Slide
Codice prodotto. 16387768
Marca: PEPperCHIP™ SPC.026.001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Yellow Fever Virus Proteome Microarray with 3834 virus specific peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening or biomarker discovery.
  • Microarray Content: Genome polyproteins of yellow fever virus are cleaved into 14 chains: capsid protein C, prM, peptide pr, small envelope protein M, envelope protein E, non-structural protein 1, non-structural protein 2A, non-structural protein 2A-alpha, serine protease subunit NS2B, serine protease NS3, non-structural protein 4A, peptide 2k, non-structural protein 4B, RNA-directed RNA polymerase NS5
  • Peptide Length/Overlap: 15 aa/ 14 aa
  • Number of Peptides: 3834 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Specifica
Rivestimento PEGMA/PMMA
Descrizione 1 array copy per microarray
Quantità 1 Slide
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Colore Transparent
Status giuridico RUO
Codice a barre Individual barcode for each microarray
Materiale Microscopic Glass
Tipo High-density Peptide Microarray
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm