Learn More
Fisherbrand™ Yellow Micro PTFE Stir Bar
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Yellow |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Micro |