Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per rischio di radiazioni in plastica gialli
Codice prodotto. 12357247 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
46 x 26cm
57 x 54cm
113 x 54cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12357247
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats, spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection.
  • Radiation hazard tray yellow 113x54cm
  • Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats, spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection
  • All trays supplied with one free liner when purchased
  • Additional environmentally friendly APET liners are provided in packs of 25
Specifica
Dimensioni (L x P) 113 x 54cm
Colore Giallo
Materiale Plastica
Tipo Vassoio pericolo radiazioni
Da utilizzare con Contenimento sicuro di perdite, protezione per banco da laboratorio
Include Liner
N. per confezione 1 ciascuno
Forma Forma rettangolare