Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per rischio di radiazioni in plastica gialli
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
46 x 26cm
57 x 54cm
113 x 54cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Radiation hazard tray yellow 113x54cm
- Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats, spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection
- All trays supplied with one free liner when purchased
- Additional environmentally friendly APET liners are provided in packs of 25
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 113 x 54cm |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Plastica |
| Tipo | Vassoio pericolo radiazioni |
| Da utilizzare con | Contenimento sicuro di perdite, protezione per banco da laboratorio |
| Include | Liner |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Forma | Forma rettangolare |