Learn More
Cowie Technology™ PTFE High-Performance Shaft Guide, 'A' length American cone
Codice prodotto. 10503795 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
42 mm
50 mm
58 mm
Giunto rastremato standard:
19/22A Cone
19/38A Cone
24/40A Cone
29/42A Cone
34/45A Cone
45/50A Cone
Cone size: 24/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10503795
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with glass and metal stirrer shafts. The high-performance stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
Una guida efficiente per agitatori ad asta in vetro e metallo su un ampio intervallo di temperature senza distacchi di particelle dalla tenuta e mantenendo inalterato il vuoto. La tenuta è realizzata in composto PTFE-PEEK di formulazione speciale, caricata a pressione in modo permanente.
  • Resistenza chimica elevata
  • Senza colpi e vibrazioni ridotte
  • Capacità di funzionamento a vuoto (∼5mm Hg) e pressione (da 3 a 5psi)
  • Nessun distacco
  • Anello di giunzione a rilascio automatico
  • Velocità massime consigliate: 500giri/min a funzionamento continuo, 800giri/min a funzionamento intermittente
Nota: Il PEEK ha un'elevata resistenza chimica, suscettibile solo agli acidi minerali forti.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Diametro (sistema metrico) albero 19 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori ad asta in vetro e metallo
Da utilizzare con (applicazione) Allineamento dell'asta durante la miscelazione
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Quantità 1 ciascuno
Giunto rastremato standard 45/50A Cone
Tipo Guida asta in PTFE ad alte prestazioni
Peso (sistema metrico) 243.5 g
Materiale PTFE