Learn More
Justrite™ Serbatoio con stantuffo in acciaio giallo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 l
1 quarto
2 l
4 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o esposizione
- In Ryton™ resistente agli agenti chimici e ottone
- Base concepita per lasciare meno liquido sul fondo tra le ricariche
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 4 l |
| Colore | Giallo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o esposizione |
| Materiale | Ryton e ottone |
| Lunghezza (sistema metrico) | Corsa da 127 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 83 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 238 mm |