Learn More
Lauda™ Yellowish Clear Heat Transfer Liquid
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Gamma di temperatura | 30°C to 200°C |
| Tipo | Bath Filler |
| Modello | Ultra 350 |
| Quantità | 5 L |
| Viscosità | 47mm2/sec. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bath liquid ULTRA 350 (1 can à 5 litres) .
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Dibenzylbenzene, ar-methyl derivitive