Learn More
Tocris Bioscience™ YK 4-279
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18054152
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18054152
Marca: Tocris Bioscience™ 4067/10
Inhibitor of RNA helicase A (RHA)
Inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1. Inhibits Ewing's sarcoma family tumor (ESFT) cell growth; induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1037184-44-3
Formula molecolare C17H13Cl2NO4
Specifica
Materiale o nome chimico YK 4-279
Quantità 10 mg
Peso formulazione 366.2
Purezza >99%
Peso molecolare 366.19