Learn More
YS-49 monohydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486558
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16486558
Marca: Medchem Express HY15477A
MedChemExpress YS-49 (monohydrate) is a PI3K/Akt (a downstream target of RhoA) activator, to reduce RhoA/PTEN activation in the 3-methylcholanthrene-treated cells. YS-49 inhibits angiotensin II (Ang II)-stimulated proliferation of VSMCs via induction of heme oxygenase (HO)-1. YS-49 is also an isoquinoline compound alkaloid, has a strong positive inotropic action through activation of cardiac β-adrenoceptors.
YS-49 (monohydrate) is a PI3K/Akt (a downstream target of RhoA) activator, to reduce RhoA/PTEN activation in the 3-methylcholanthrene-treated cells. YS-49 inhibits angiotensin II (Ang II)-stimulated proliferation of VSMCs via induction of heme oxygenase (HO)-1. YS-49 is also an isoquinoline compound alkaloid, has a strong positive inotropic action through activation of cardiac β-adrenoceptors.
Specifica
Materiale o nome chimico YS-49 monohydrate
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22BrNO3
Quantità 10 mg
SMILES OC1=CC2=C(C(CC3=C4C=CC=CC4=CC=C3)NCC2)C=C1O.O.Br
Molecular Weight (g/mol) 404.3
Peso formulazione 404.3
Percent Purity 99.56%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.