Learn More
YSI™ 605790 Pro Plus Quatro Cable
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
39.3 in.
157.4 in.
393.7 in.
787.4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Un vero e proprio cavo di campo con connettori MS (con specifiche militari)
- Resistente protezione ponderata per sonda
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Military Spec, Waterproof, Bayonet Lock |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.85 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 0.046 m |
| Include | 4-ports and 5560 temperature/conductivity sensor |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 393.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |