Learn More
YSI™ Benchtop Conductivity Meters: Model 3100
Codice prodotto. 11908079
Click to view available options
Punti di calibrazione:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11908079
Marca: YSI™ 031037
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Measure conductivity, salinity, and temperature, with temperature compensation
Model 3100
  • Measures conductivity, salinity, and temperature with accuracy and reliability
  • Uses forced-current technology to measure conductivity over a broad range
  • Linear temperature compensation is variable from 0 to 4%—choose reference temperature from 15° to 25°C
  • Can platinize a conductivity cell directly—no need for a separate replatinizing instrument
Order Info
Order probes separately. YSI Multiparameter Meters with Conductivity mode available; see pH/pX section.
Service Plan
Service agreement available.
Compliance
Meet CE requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) ±0.5%
Da utilizzare con (applicazione) Conductivity, Salinity, Temperature
Costante di cella 0.01, 0.1, 1, 10cm-1
Punti di calibrazione 1
Intervallo (conduttività) 0 to 499.9 μS/cm
Risoluzione (conduttività) 0.01 μS/cm
Intervallo (salinità) 0 to 80 ppt
Risoluzione (salinità) 0.1 ppt
Precisione (Salinità) 2% or ±0.1ppt
Risoluzione (temperatura) 0.1°C
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Tipo di display LCD
Certificazione/Conformità UL, CSA, CE
Peso (sistema metrico) 1.2 kg
Peso (sistema imperiale) 2.6 lb.
Intervallo umidità relativa 95%
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.4 in.
Altezza (sistema metrico) 11.2 cm
Profondità (sistema metrico) 24.1 cm
Requisiti elettrici 230V 50/60Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60Hz