Learn More
YSI™ Membrane kits
Codice prodotto. 11984366
Click to view available options
Tipo di sonda:
DO
Oxygen/Temperature
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11984366
Marca: YSI™ 605307
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) YSI™ Model 556
Tipo Membrane Kit
Include Blue 2 mil. thickness membranes, 6 cap membranes and KCl solution
Tipo di sonda Oxygen/Temperature