Learn More
YSI™ Model 5739 Field Oxygen/Temperature Probe
Codice prodotto. 11998866
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Calibrated easily and quickly
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11998866
Marca: YSI™ 057087
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
One 13-299-16 Membrane/KCI Kit
Requires
Detachable cable; order separately.
Can be calibrated easily and quickly
For use with YSI portable Models 52 and 58 or with YSI 5000 or 5100 benchtop meters when equipped with optional Probe Adapter Cable 13-299-78.
  • Calibrates easily in air in just seconds
  • Automatic temperature compensation and pressure compensation to ±0.5% of reading at 100psi/230 ft. (7kg/cm2/70m) of water
  • Rugged plastic body, built-in sinker weight
Benchtop meters are not recommended for field use. Not for use with handheld Models 55, 85, 95, 550 or 556.
Order Info
One 13-299-16 Membrane/KCI Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tempo di risposta 90% in 30 sec.
Temperatura (sistema imperiale) operativa 0°F to 113°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 45°C
Include Membrane/KCI kit
Warranty 1 Year
Da utilizzare con (apparecchiatura) YSI portable model 52 and 58 or YSI 5000 and 5100 benchtop meter
Tipo di sonda Field/O2 Temperature
Da utilizzare con (applicazione) Calibrated easily and quickly