Learn More
YSI™ pH Probes for Pro Series Portable Meters
Click to view available options
Tipo:
Sonda pH
Include:
Senza cavo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Easy user-replaceable sensor allows for quick sensor replacements, if needed. No tools necessary. One-year warranty. Measure pH quickly and easily with the 1001 sensor. The 605101 pH Sensor can be used with the YSI Professional Plus Multiparameter Handheld Instrument. Requires Cable/Probe Assembly.
Per l'uso con misuratori portatili serie Pro.
Order Info
I modelli da laboratorio sono dotati di cavo e connettore. Per il modello da campo è necessario un complessivo cavo/connettore 15-177-466.
Specifica
Specifica
| Tipo | Sonda pH |
| Da utilizzare con (applicazione) | pH |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore serie Pro |
| Include | Senza cavo |