Learn More
YSI™ pH Probes for Pro Series Portable Meters
Codice prodotto. p-3577535
Click to view available options
Tipo:
Sonda pH
Include:
Senza cavo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11959128
Marca: YSI™ 605101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Choose from lab-grade and field models.
Easy user-replaceable sensor allows for quick sensor replacements, if needed. No tools necessary. One-year warranty. Measure pH quickly and easily with the 1001 sensor. The 605101 pH Sensor can be used with the YSI Professional Plus Multiparameter Handheld Instrument. Requires Cable/Probe Assembly.
Per l'uso con misuratori portatili serie Pro.
Order Info
I modelli da laboratorio sono dotati di cavo e connettore. Per il modello da campo è necessario un complessivo cavo/connettore 15-177-466.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Sonda pH
Da utilizzare con (applicazione) pH
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore serie Pro
Include Senza cavo