Learn More
YSI™ ProBOD Self Stirring BOD Probe
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fits into standard U.S. style 300mL BOD bottles with various funnels available for use with other tapers
- Modular design allows for serviceability
- Uses convenient screw-on cap membranes
- Stirrer ensures a representative sample
- Version: 115V
- With 2m cable
- Includes a pack of six screw-on PE cap membranes and solution
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 6 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 2 m |
| Include | Six screw-on PE cap membranes and solution |
| Warranty | 1 Year |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Water testing instruments |
| Tipo di sonda | Self Stirring BOD |
| Da utilizzare con (applicazione) | Simplifies BOD measurements |