Learn More
YSI™ ProODO Handheld Optical Dissolved Oxygen Meter
Codice prodotto. 11972099
Click to view available options
Protezione IP:
IP-67
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11972099
Marca: YSI™ 626281
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides extreme durability for measurement of optical-based dissolved oxygen for any field application
The ProODO instrument meets the demands of true field work.
  • No electrodes to clean or solutions to change
  • Easy to read graphic, backlit display and keypad for use in any lighting condition
  • Expanded DO range of 0-500% with response time of T90 in approximately 25 seconds
  • Stores 5000 data sets (sensor data, date, time, site and user defined information)
  • USB connectivity for use with Data Manager software
  • Non-consumptive luminescent method eliminates stirring
  • Impact resistant, IP-67 waterproof case and connectors with rubber non-slip case
  • User replaceable sensing element good for approximately one year
NOTE: Probes and cables are not included and must be purchased separately.
Order Info
Meter Kit is also available (09324507).
Warranty
Three-year instrument warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Data Manager software, the ProComm II communications saddle, and USB cable
Tipi di sensore Optical
Risoluzione (temperatura) 0.1°C
Precisione (Temperatura) ±0.2°C
Certificazione/Conformità RoHS, CE, WEEE, C-Tick, VCCI, FCC, IP67, GLP
Protezione IP IP-67
Peso (sistema metrico) 0.47 kg
Peso (sistema imperiale) 1.05 lb.
Warranty 3 Years
Intervallo (DO) 0 to 50mg/L
Intervallo (salinità) 0 to 70ppt
Risoluzione (DO) 0.01, 0.1mg/L
Intervallo di saturazione 0 to 500% Air Saturation
Risoluzione di saturazione 0.1% Air Saturation
Temperature (English) Range 23°F to 158°F
Autonomia della batteria 80 hr.
Tipo di batteria C Alkaline
Tipo ProODO Meter
Lunghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Profondità (sistema imperiale) 2.21 in.
Precisione (DO) 0 to 20mg/L, ±0.1mg/L or ±1% of reading, whichever is greater, 20 to 50mg/L, ±10% of the reading