Learn More
MP Biomedicals™ YT-Broth Agar (Capsules)
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
5kg
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Molecular Biology Certified™ |
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Descrizione | YT-broth agar |
| Formato | Capsules |
| Formulazione | Per Liter: 8 g Tryptone-B; 5 g Yeast Extract-B; 5 g NaCl; 15 g Agar-B |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bacterial culture |
| Quantità | 5 kg |
| Tipo di campione | E. coli |